Imprimer
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307163-1G OR307163-250MG
APOSOR307163-1GEA 279 EUR
APOSOR307163-1G APOSOR307163-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂IN₃O₂
Poids moléculaire: 238.971 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976491
Numéro CAS: 1395443-08-9