Imprimer
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307162-1G OR307162-250MG OR307162-5G
APOSOR307162-1GEA 166 EUR
APOSOR307162-1G APOSOR307162-250MG APOSOR307162-5G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Poids moléculaire: 191.971 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441764
Numéro CAS: 784193-37-9