Imprimer
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307146-1G OR307146-5G
APOSOR307146-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307146-1G APOSOR307146-5G
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.2]octane-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312167
Numéro CAS: 1459-96-7