Imprimer
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): cis-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR307139-5G OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA 173 EUR
APOSOR307139-5G APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄O₄
Poids moléculaire: 186.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311246
Numéro CAS: 1011-85-4