Imprimer
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-1-Boc-Piperazine-3-carboxylic acid
OR307035-5G OR307035-1G OR307035-25G
APOSOR307035-5GEA 178 EUR
APOSOR307035-5G APOSOR307035-1G APOSOR307035-25G
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179099
Numéro CAS: 192330-11-3