Imprimer
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307017-1G OR307017-250MG
APOSOR307017-1GEA 551 EUR
APOSOR307017-1G APOSOR307017-250MG
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Formule: C₆H₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20367091
Numéro CAS: 1339085-85-6