Imprimer
3,5-Dimethylmorpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR307002-1G OR307002-250MG OR307002-5G
APOSOR307002-1GEA 335 EUR
APOSOR307002-1G APOSOR307002-250MG APOSOR307002-5G
3,5-Dimethylmorpholine
3,5-Dimethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065032
Numéro CAS: 123-57-9
UN: 1993
ADR: 3,III