1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1H-Indazole-3-carbaldehyde
Formule:
C₈H₆N₂O Point de fusion: 141…145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972468 Numéro CAS: 5235-10-9 |