Imprimer
3-Bromo-5-azaindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR30681-1G OR30681-250MG OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30681-1G APOSOR30681-250MG APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Formule: C₇H₅BrN₂
Poids moléculaire: 197.032 g/mol
Point de fusion: 184…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08690126
Numéro CAS: 23612-36-4