Imprimer
5-Cyclopropylpicolinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR306657-1G OR306657-250MG
APOSOR306657-1GEA 574 EUR
APOSOR306657-1G APOSOR306657-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid
5-Cyclopropylpicolinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17259279
Numéro CAS: 1174322-66-7