2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₀N₂ Point de fusion: 74…76 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12032771 Numéro CAS: 340006-71-5 UN: 3259 ADR: 8,III |