Imprimer
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR306607-1G OR306607-250MG OR306607-5G
APOSOR306607-1GEA 201 EUR
APOSOR306607-1G APOSOR306607-250MG APOSOR306607-5G
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formule: C₈H₁₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12033370
Numéro CAS: 1159821-66-5