Imprimer
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR306605-1G OR306605-250MG OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA 362 EUR
APOSOR306605-1G APOSOR306605-250MG APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formule: C₈H₁₀N₂
Point de fusion: 173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23143908
Numéro CAS: 1417519-28-8