Imprimer
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 29 EUR
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038481
Numéro CAS: 69383-60-4