Imprimer
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR30643-1G OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA 491 EUR
APOSOR30643-1G APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703327
Numéro CAS: 71904-80-8