Imprimer
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR306350-1G OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA 1160 EUR
APOSOR306350-1G APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Formule: C₁₂H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20488777
Numéro CAS: 171-77-7