Imprimer
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR306345-100MG OR306345-1G OR306345-250MG
APOSOR306345-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR306345-100MG APOSOR306345-1G APOSOR306345-250MG
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₉N₃O·ClH
Poids moléculaire: 175.616 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602189
Numéro CAS: 1159737-11-7