Imprimer
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 149 EUR
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₄BrNS
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052627
Numéro CAS: 28783-17-7