Imprimer
1H-Indol-4-ylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(1H-Indol-4-yl)acetic acid
OR305636-1G OR305636-250MG
APOSOR305636-1GEA 190 EUR
APOSOR305636-1G APOSOR305636-250MG
1H-Indol-4-ylacetic acid
1H-Indol-4-ylacetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09837549
Numéro CAS: 16176-74-2