Imprimer
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305575-1G OR305575-250MG
APOSOR305575-1GEA 574 EUR
APOSOR305575-1G APOSOR305575-250MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11499013
Numéro CAS: 1031417-73-8