Imprimer
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
OR305561-1G OR305561-250MG OR305561-5G
APOSOR305561-1GEA 133 EUR
APOSOR305561-1G APOSOR305561-250MG APOSOR305561-5G
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₆H₁₁N₃
Poids moléculaire: 125.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11112127
Numéro CAS: 151521-49-2