Imprimer
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305514-250MG OR305514-1G OR305514-5G
APOSOR305514-250MGEA 114 EUR
APOSOR305514-250MG APOSOR305514-1G APOSOR305514-5G
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689251
Numéro CAS: 1305208-02-9