Imprimer
Cyclohexylacetaldehyde 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30546-1G OR30546-250MG
APOSOR30546-1GEA 120 EUR
APOSOR30546-1G APOSOR30546-250MG
Cyclohexylacetaldehyde 90%
Cyclohexylacetaldehyde
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 58…60 °C (10 mm Hg)
Densité: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02261737
Numéro CAS: 5664-21-1