Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305451-250MG OR305451-100MG OR305451-1G
APOSOR305451-250MGEA 200 EUR
APOSOR305451-250MG APOSOR305451-100MG APOSOR305451-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol
Formule: C₇H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176749
Numéro CAS: 896139-85-8