Imprimer
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl (5-butyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Parbendazole
OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 201 EUR
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Formule: C₁₃H₁₇N₃O₂
Point de fusion: 255…257 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864534
Numéro CAS: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3