Imprimer
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305443-1G OR305443-250MG
APOSOR305443-1GEA 536 EUR
APOSOR305443-1G APOSOR305443-250MG
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24642226
Numéro CAS: 1000373-79-4