Imprimer
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Phenylthiazol-2-amine, 2-Amino-5-phenylthiazole, 5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 5-Phenyl-2-thiazolamine
OR305428-1G OR305428-250MG
APOSOR305428-1GEA 101 EUR
APOSOR305428-1G APOSOR305428-250MG
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
5-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₉H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022451
Numéro CAS: 39136-63-5