Imprimer
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30542-1G OR30542-250MG
APOSOR30542-1GEA 78.3 EUR
APOSOR30542-1G APOSOR30542-250MG
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00128202
Numéro CAS: 25902-86-7