Imprimer
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-7-azaindazole
OR305400-250MG OR305400-1G
APOSOR305400-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR305400-250MG APOSOR305400-1G
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13178164
Numéro CAS: 934560-92-6