Imprimer
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305364-250MG OR305364-1G
APOSOR305364-250MGEA 140 EUR
APOSOR305364-250MG APOSOR305364-1G
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13177853
Numéro CAS: 870244-35-2