Imprimer
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305313-250MG OR305313-1G
APOSOR305313-250MGEA 273 EUR
APOSOR305313-250MG APOSOR305313-1G
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092712
Numéro CAS: 6315-19-1