Imprimer
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isoxazol-3-ylmethanol
OR305308-1G OR305308-250MG
APOSOR305308-1GEA 104 EUR
APOSOR305308-1G APOSOR305308-250MG
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Formule: C₄H₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778413
Numéro CAS: 89102-73-8