Imprimer
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 7-Bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one
OR305302-250MG OR305302-1G
APOSOR305302-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR305302-250MG APOSOR305302-1G
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848600
Numéro CAS: 200049-46-3