Imprimer
1H-Indole-4-carbohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305209-1G OR305209-250MG
APOSOR305209-1GEA 200 EUR
APOSOR305209-1G APOSOR305209-250MG
1H-Indole-4-carbohydrazide
1H-Indole-4-carbohydrazide
Formule: C₉H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738885
Numéro CAS: 885272-22-0