Imprimer
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR305200-1G OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA 184 EUR
APOSOR305200-1G APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Poids moléculaire: 243.109 g/mol
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09879158
Numéro CAS: 937366-54-6