Imprimer
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-5-amine, 6-Amino-7-azabenzimidazole
OR305186-250MG OR305186-100MG
APOSOR305186-250MGEA 244 EUR
APOSOR305186-250MG APOSOR305186-100MG
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₆H₆N₄
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846337
Numéro CAS: 69825-84-9