Imprimer
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305166-1G OR305166-250MG
APOSOR305166-1GEA 229 EUR
APOSOR305166-1G APOSOR305166-250MG
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅IN₂
Poids moléculaire: 244.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13177252
Numéro CAS: 908269-30-7