Imprimer
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-1-(prop-2-yl)-1H-indazole
OR305136-1G OR305136-250MG
APOSOR305136-1GEA 609 EUR
APOSOR305136-1G APOSOR305136-250MG
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460294
Numéro CAS: 1214900-44-3