Imprimer
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 42.2 EUR
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09749941
Numéro CAS: 1000342-30-2