Imprimer
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305084-1G OR305084-250MG OR305084-5G
APOSOR305084-1GEA 56.7 EUR
APOSOR305084-1G APOSOR305084-250MG APOSOR305084-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781580
Numéro CAS: 885521-37-9