Imprimer
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305067-250MG OR305067-500MG
APOSOR305067-250MGEA 944 EUR
APOSOR305067-250MG APOSOR305067-500MG
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13183030
Numéro CAS: 209804-25-1