Imprimer
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305047-250MG OR305047-1G
APOSOR305047-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR305047-250MG APOSOR305047-1G
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371542
Numéro CAS: 102539-79-7