4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₀H₈O₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07371550 Numéro CAS: 476199-14-1 |