Imprimer
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 5-bromo-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
OR305020-1G OR305020-250MG
APOSOR305020-1GEA 220 EUR
APOSOR305020-1G APOSOR305020-250MG
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182500
Numéro CAS: 942590-05-8