Imprimer
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-iodo-o-toluate, 3-Iodo-2-(methoxycarbonyl)toluene
OR305011-1G OR305011-250MG OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA 29 EUR
APOSOR305011-1G APOSOR305011-250MG APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061917
Numéro CAS: 103440-55-7