Imprimer
4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305004-1G OR305004-250MG OR305004-100MG
APOSOR305004-1GEA 386 EUR
APOSOR305004-1G APOSOR305004-250MG APOSOR305004-100MG
4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
4-Methoxybenzene-1,2-diol
Formule: C₇H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18395726
Numéro CAS: 3934-97-2