Imprimer
Chloromaleic acid anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30483-1G OR30483-250MG
APOSOR30483-1GEA 0 EUR
APOSOR30483-1G APOSOR30483-250MG
Chloromaleic acid anhydride
Chloromaleic acid anhydride
Formule: C₄HClO₃
Poids moléculaire: 132.502 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210253
Numéro CAS: 96-02-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III