Imprimer
(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304438-1G OR304438-500MG
APOSOR304438-1GEA 1150 EUR
APOSOR304438-1G APOSOR304438-500MG
(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
(S)-5-Methyl-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30146460
Numéro CAS: 1860033-47-1