2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₄N₂O·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10700080 Numéro CAS: 1203686-07-0 |