2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₀N₂O·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28155140 Numéro CAS: 1630906-86-3 |